1-Phénylpyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: N-Phénylpyrrole
TCIAP1122-10GEA 106 EUR InStock
TCIAP1122-10G TCIAP1122-5G TCIAP1122-25G
1-Phénylpyrrole ≥98.0% (par GC)
1-Phénylpyrrole
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: 63…64 °C
Numéro MDL: MFCD00005343
Numéro CAS: 635-90-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/51/28991751.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité