Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénylsemicarbazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

P0228-25G P0228-5G
TCIAP0228-25GEA 218 EUR InStock
TCIAP0228-25G TCIAP0228-5G
4-Phénylsemicarbazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Phénylsemicarbazide


Formule: C₇H₉N₃O
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD00007590
Numéro CAS: 537-47-3
EINECS: 208-669-2
Merck Index: 14,07312
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e64bf58d50726888572c2c026617715028aa321e&vid=e64bf58d50726888572c2c026617715028aa321e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité