1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1437-25ML T1437-250ML
TCIAT1437-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT1437-25ML TCIAT1437-250ML
1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane ≥97.0% (par GC)
1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane
Formule: C₄H₁₄OSi₂
Point d'ébullition: 71°C
Densité: 0,7555 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008256
Numéro CAS: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc5a7b6f2b000a2a83a778934719c037801925e&vid=2cc5a7b6f2b000a2a83a778934719c037801925e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité