Hexaméthyldisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0091-25ML H0091-500ML H0091-100ML
TCIAH0091-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0091-25ML TCIAH0091-500ML TCIAH0091-100ML
Hexaméthyldisiloxane ≥98.0% (par GC)
Hexaméthyldisiloxane
Formule: C₆H₁₈OSi₂
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -2°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008265
Numéro CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&vid=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité