1,1,1,3,5,5,5-Heptaméthyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H1267-25ML H1267-250ML
TCIAH1267-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAH1267-25ML TCIAH1267-250ML
1,1,1,3,5,5,5-Heptaméthyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,3,5,5,5-Heptaméthyltrisiloxane
Formule: C₇H₂₂O₂Si₃
MW: 222,51 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00048000
Numéro CAS: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&vid=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité