Octaméthyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethylbis(trimethylsilyloxy)silane, Poly(dimethylsiloxane), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane
O0257-100ML O0257-25ML
TCIAO0257-100MLEA 99 EUR InStock
TCIAO0257-100ML TCIAO0257-25ML
Octaméthyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
Octaméthyltrisiloxane
Formule: [(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂
MW: 236,53 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39°C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00008264
Numéro CAS: 107-51-7
EINECS: 203-497-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06748
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46eaaca8ad281528ad746bb60264e269a9c1ba95&vid=46eaaca8ad281528ad746bb60264e269a9c1ba95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité