2-Méthoxythiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1030-25G M1030-5G
TCIAM1030-25GEA 390 EUR InStock
TCIAM1030-25G TCIAM1030-5G
2-Méthoxythiophène ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxythiophène
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,1335 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014526
Numéro CAS: 16839-97-7
EINECS: 240-863-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef6da919aa0bc814fcba4075dde7e7faea5d365&vid=bef6da919aa0bc814fcba4075dde7e7faea5d365&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité