3-Méthoxythiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1093-1G M1093-5G
TCIAM1093-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM1093-1G TCIAM1093-5G
3-Méthoxythiophène ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxythiophène
Formule: C₅H₆OS
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,385 g/cm³ (-173.15 °C)
Point d'éclair: 49°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043894
Numéro CAS: 17573-92-1
EINECS: 479-350-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&vid=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité