Chlorure de thiophène-2-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T2122-25G T2122-5G
TCIAT2122-25GEA 312 EUR InStock
TCIAT2122-25G TCIAT2122-5G
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182,65 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point de fusion: 33°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005426
Numéro CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&vid=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité