2-Bromo-3-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1025-25G B1025-5G
TCIAB1025-25GEA 149 EUR InStock
TCIAB1025-25G TCIAB1025-5G
2-Bromo-3-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Densité: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059741
Numéro CAS: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
ONU: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&vid=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité