3-Bromo-4-méthylthiophène ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1541-25G B1541-5G
TCIAB1541-25GEA 230 EUR InStock
TCIAB1541-25G TCIAB1541-5G
3-Bromo-4-méthylthiophène ≥93.0% (par GC)
3-Bromo-4-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00130084
Numéro CAS: 30318-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&vid=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité