4-Bromo-2-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3385-25G B3385-5G
TCIAB3385-25GEA 204 EUR InStock
TCIAB3385-25G TCIAB3385-5G
4-Bromo-2-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD04116367
Numéro CAS: 29421-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&vid=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité