2-Chloro-3-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1801-25G C1801-5G
TCIAC1801-25GEA 137 EUR InStock
TCIAC1801-25G TCIAC1801-5G
2-Chloro-3-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-méthylthiophène
Formule: C₅H₅ClS
MW: 132,61 g/mol
Point d'ébullition: 54°C
Densité: 1,2281 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00130083
Numéro CAS: 14345-97-2
EINECS: 238-296-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&vid=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité