2-Chloro-5-méthylthiophène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2324-25GEA 229 EUR InStock
TCIAC2324-25G TCIAC2324-5G
2-Chloro-5-méthylthiophène ≥96.0% (par GC)
2-Chloro-5-méthylthiophène
Formule: C₅H₅ClS
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD01632145
Numéro CAS: 17249-82-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/26/28939326.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité