Méthyl-2-thiénylcétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0724-25G A0724-500G A0724-100G
TCIAA0724-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0724-25G TCIAA0724-500G TCIAA0724-100G
Méthyl-2-thiénylcétone ≥98.0% (par GC)
2-Acetylthiophene
Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00005442
Numéro CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&vid=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité