Méthyl-3-thiénylcétone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-(3-Thiényl)éthane-1-one
TCIAA1006-10GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA1006-10G
Méthyl-3-thiénylcétone ≥95.0% (par GC)
Méthyl-3-thiénylcétone
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00005468
Numéro CAS: 1468-83-3
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/55/28928755.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité