Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phényl-2-thiénylcétone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB0308-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB0308-25G
Phényl-2-thiénylcétone ≥98.0% (par GC)
Phényl-2-thiénylcétone


Formule: C₁₁H₈OS
MW: 188,25 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Numéro MDL: MFCD00022495
Numéro CAS: 135-00-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/50/28932350.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité