2-Bromo-5-phénylthiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3663-1G B3663-5G
TCIAB3663-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB3663-1G TCIAB3663-5G
2-Bromo-5-phénylthiophène ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-phénylthiophène
Formule: C₁₀H₇BrS
MW: 239,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159575
Numéro CAS: 29488-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10521889bd8767eb9b0d3e35b60b76a98f09fe61&vid=10521889bd8767eb9b0d3e35b60b76a98f09fe61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité