2-Phénylthiophène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1397-1G P1397-5G
TCIAP1397-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP1397-1G TCIAP1397-5G
2-Phénylthiophène ≥95.0% (par GC)
2-Phénylthiophène
Formule: C₁₀H₈S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130080
Numéro CAS: 825-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4dab062729ca7725681e42617027f5ef0b70444&vid=c4dab062729ca7725681e42617027f5ef0b70444&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité