Thiosemicarbazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Thiosemicarbazide
T0221-25G T0221-500G T0221-100G
TCIAT0221-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0221-25G TCIAT0221-500G TCIAT0221-100G
Thiosemicarbazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Thiosemicarbazide
Formule: CH₅N₃S
MW: 91,14 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Numéro MDL: MFCD00007620
Numéro CAS: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09361
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d243ebb31b8f2ca25fce07cd0d6736c977787e6b&vid=d243ebb31b8f2ca25fce07cd0d6736c977787e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité