1,3,5-Trioxanne ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Trioxyméthylène
TCIAT0505-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0505-25G TCIAT0505-500G
1,3,5-Trioxanne ≥99.0% (par GC)
1,3,5-Trioxanne
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00006563
Numéro CAS: 110-88-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/47/28994747.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité