Gomme xanthane
Fournisseur: TCI
X0048-25G X0048-500G X0048-100G
TCIAX0048-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAX0048-25G TCIAX0048-500G TCIAX0048-100G
Gomme xanthane
Gomme xanthane
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131256
Numéro CAS: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Merck Index: 14,10057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Viscosity 1,450 to 2,000 mPa-s (1 %, H2O, 20 deg-C) (add 1%KCl, calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité