Rifampicine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAR0079-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAR0079-5G TCIAR0079-25G
Rifampicine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Rifampicine
Formule: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822,95 g/mol
Point de fusion: 188°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151389
Numéro CAS: 13292-46-1
Merck Index: 14,08216
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/83/28993783.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité