(±)-Lactate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
L0004-25ML L0004-500ML
TCIAL0004-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAL0004-25ML TCIAL0004-500ML
(±)-Lactate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-Lactate de méthyle
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Densité: 1,118 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00066367
Numéro CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&vid=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité