Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium hyposulfite
Dose pour préparer 1 l de solution
84598.600EA 11.1 EUR InStock
84598.600
Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0,00998 - 0,01020 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité