2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1888-25G T1888-5G
TCIAT1888-25GEA 222 EUR InStock
TCIAT1888-25G TCIAT1888-5G
2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté ≥98.0% (par GC)
2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté
Formule: C₈H₈O₄·1H₂O
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 216…218 °C
Numéro MDL: MFCD00149091
Numéro CAS: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b203f2ecee303aabd753f83adce87e85fdf6e1e&vid=1b203f2ecee303aabd753f83adce87e85fdf6e1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 223.0 deg-C
Water 8.5 to 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité