(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
M0967-10G M0967-25G
TCIAM0967-10GEA 47.3 EUR InStock
TCIAM0967-10G TCIAM0967-25G
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (par GC)
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formule: ClCH₂CHOHCH₂OH
MW: 110,54 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135169
Numéro CAS: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
ONU: 2689
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&vid=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité