(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C1542-10G C1542-25G
TCIAC1542-10GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1542-10G TCIAC1542-25G
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formule: ClCH₂CHOHCH₂OH
MW: 110,54 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00210270
Numéro CAS: 60827-45-4
ONU: 2689
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&vid=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité