Ribitol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0171-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0171-1G TCIAA0171-25G
Ribitol ≥97.0% (par GC)
Ribitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Numéro MDL: MFCD00064291
Numéro CAS: 488-81-3
Merck Index: 14,00168
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/14/28927614.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité