(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Isocyanate de (R)-(+)-α-méthylbenzyle
TCIAI0334-25GEA 393 EUR InStock
TCIAI0334-25G TCIAI0334-1G TCIAI0334-5G
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00063015
Numéro CAS: 33375-06-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/55/28972155.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité