(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0335-1G I0335-5G
TCIAI0335-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAI0335-1G TCIAI0335-5G
(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002036
Numéro CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284ef7530654509fc19340bf6c20d584c42aabb8&vid=284ef7530654509fc19340bf6c20d584c42aabb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité