Acide tribromoacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0351-25G T0351-500G
TCIAT0351-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT0351-25G TCIAT0351-500G
Acide tribromoacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide tribromoacétique
Formule: Br₃CCOOH
MW: 296,74 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00004167
Numéro CAS: 75-96-7
EINECS: 200-919-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09609
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0b65700b879764f1bd9d7cb6cb5359d618efeeb&vid=d0b65700b879764f1bd9d7cb6cb5359d618efeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité