Trichloroacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trichloroacetic acid ethyl ester
T1504-25G T1504-500G
TCIAT1504-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT1504-25G TCIAT1504-500G
Trichloroacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Trichloroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅Cl₃O₂
MW: 191,44 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000795
Numéro CAS: 515-84-4
EINECS: 208-212-7
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,09627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e365fee4d160dd54a2219645415cdfe9c612124d&vid=e365fee4d160dd54a2219645415cdfe9c612124d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité