Trichloroacétate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1013-500GEA 327 EUR InStock
TCIAT1013-500G TCIAT1013-25G
Trichloroacétate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Trichloroacétate de méthyle
Formule: C₃H₃Cl₃O₂
MW: 177,41 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: –17,5 °C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00000794
Numéro CAS: 598-99-2
ONU: 2533
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/94/28995094.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité