Isocyanate de trichloroacetyle ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
T1047-1G T1047-25G T1047-5G
TCIAT1047-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT1047-1G TCIAT1047-25G TCIAT1047-5G
Isocyanate de trichloroacetyle ≥97.0% (sur base azote total)
Isocyanate de trichloroacetyle
Formule: C₃Cl₃NO₂
Point d'ébullition: 80 - 85 °C (27 hPa)
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002033
Numéro CAS: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&vid=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité