Acétoacétate de tert-butyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl Acetoacetate
A0816-25ML A0816-500ML A0816-100ML
TCIAA0816-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0816-25ML TCIAA0816-500ML TCIAA0816-100ML
Acétoacétate de tert-butyle ≥95.0% (par GC)
Acétoacétate de tert-butyle
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0,9756 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00008811
Numéro CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1468c14f572b5ca843900e594abe7bb3e6048051&vid=1468c14f572b5ca843900e594abe7bb3e6048051&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) 95.0% (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité