Acétoacétate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0826-25G I0826-500G
TCIAI0826-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAI0826-25G TCIAI0826-500G
Acétoacétate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Acétoacétate d'isopropyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00043933
Numéro CAS: 542-08-5
EINECS: 208-798-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a837c4a88915d90e8cddf48339ee4cbf292e1ee5&vid=a837c4a88915d90e8cddf48339ee4cbf292e1ee5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité