Acétoacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0650-25G A0650-500G
TCIAA0650-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0650-25G TCIAA0650-500G
Acétoacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Acétoacétate de méthyle
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: –80°C
Densité: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00008784
Numéro CAS: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 14,06009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&vid=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité