2,3-Butanedione-monoxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0683-25G B0683-500G B0683-100G
TCIAB0683-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB0683-25G TCIAB0683-500G TCIAB0683-100G
2,3-Butanedione-monoxime ≥98.0% (par GC)
2,3-Butanedione-monoxime
Formule: C₄H₇NO₂
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002116
Numéro CAS: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8896cf6041c12b2ae6b9c2d2c5c70eec77783d7d&vid=8896cf6041c12b2ae6b9c2d2c5c70eec77783d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité