Tributyrate de glycérol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0364-25ML T0364-500ML
TCIAT0364-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0364-25ML TCIAT0364-500ML
Tributyrate de glycérol ≥97.0% (par GC)
Tributyrate de glycérol
Formule: C₁₅H₂₆O₆
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: -75°C
Densité: 1,035 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009392
Numéro CAS: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 14,09620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f49c36d19f7dfde3734c1fee03c59fc28b6c4b9b&vid=f49c36d19f7dfde3734c1fee03c59fc28b6c4b9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité