Triacetine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Glycérol triacétate
TCIAG0086-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0086-25G TCIAG0086-500G
Triacetine ≥99.0% (par GC)
Triacetine
Formule: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: -78°C
Point d'éclair: 144°C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008716
Numéro CAS: 102-76-1
Merck Index: 14,09589
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/67/28969767.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité