Chlorure d'heptanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Heptanoylchloride
H0040-25G H0040-500G H0040-100G
TCIAH0040-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0040-25G TCIAH0040-500G TCIAH0040-100G
Chlorure d'heptanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure d'heptanoyle
Formule: C₇H₁₃ClO
MW: 148,63 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: –83.8 °C
Densité: 0,9669 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00000763
Numéro CAS: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35c11222465d50041f7b06af58454ecdbc0ee470&vid=35c11222465d50041f7b06af58454ecdbc0ee470&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité