Chlorure de palmitoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0009-25ML P0009-500ML
TCIAP0009-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0009-25ML TCIAP0009-500ML
Chlorure de palmitoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de palmitoyle
Formule: C₁₆H₃₁ClO
MW: 274,87 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 166°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000742
Numéro CAS: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&vid=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité