Malonamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
M0027-25G M0027-500G
TCIAM0027-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAM0027-25G TCIAM0027-500G
Malonamide ≥98.0% (sur base azote total)
Malonamide
Formule: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 461 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008034
Numéro CAS: 108-13-4
EINECS: 203-553-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39cd475e6e3c433fe8d9889b1ea0d6f6fe920d17&vid=39cd475e6e3c433fe8d9889b1ea0d6f6fe920d17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité