Butyrate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyric acid Isobutyl ester, 2-Methyl-1-propylbutyrate
B0761-25ML B0761-500ML
TCIAB0761-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0761-25ML TCIAB0761-500ML
Butyrate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Butyrate d'isobutyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00027134
Numéro CAS: 539-90-2
EINECS: 208-729-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&vid=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité