Butyrate d'hexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyric acid hexyl ester
B1891-25ML B1891-500ML
TCIAB1891-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1891-25ML TCIAB1891-500ML
Butyrate d'hexyle ≥98.0% (par GC)
Butyrate d'hexyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Densité: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00048884
Numéro CAS: 2639-63-6
EINECS: 220-136-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e157b59254daf73560e1e2ed0eb75eb252d2ac43&vid=e157b59254daf73560e1e2ed0eb75eb252d2ac43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité