Acétate de 2-éthylbutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0029-25ML A0029-500ML
TCIAA0029-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAA0029-25ML TCIAA0029-500ML
Acétate de 2-éthylbutyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-éthylbutyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Densité: 0,8784 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00009343
Numéro CAS: 10031-87-5
EINECS: 233-095-4
ONU: 1177
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e654b2db260a7ae2a7aae89b3b053d009d998d67&vid=e654b2db260a7ae2a7aae89b3b053d009d998d67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité