Acétate de 2-éthylhexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0031-25ML A0031-500ML
TCIAA0031-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAA0031-25ML TCIAA0031-500ML
Acétate de 2-éthylhexyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: -80°C
Densité: 0,8726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00027249
Numéro CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 14,06763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&vid=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité