Acétate de 2-méthylbutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid 2-Methylbutyl ester
A1076-25ML A1076-500ML
TCIAA1076-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1076-25ML TCIAA1076-500ML
Acétate de 2-méthylbutyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-méthylbutyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Densité: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040494
Numéro CAS: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
ONU: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&vid=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité