Enantate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
H0031-25ML H0031-500ML
TCIAH0031-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0031-25ML TCIAH0031-500ML
Enantate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Enantate d'éthyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00009538
Numéro CAS: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 14,03835
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02153c1499d70f35126367e28c25f2276557c8f3&vid=02153c1499d70f35126367e28c25f2276557c8f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité